Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec fritté et bord évasé
90.00€ - 134.00€
Spécification
Description | Colonne de chromatographie |
---|---|
Type | Colonne de chromatographie |
À utiliser avec (application) | Applications de chromatographie |
Matériau | Verre Duran |
Comprend | Robinet d’arrêt en PTFE |
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10693812
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05445708 |
1000 ml |
134.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10778461
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05445704 |
125 mL |
98.26€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11984011
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05445701 |
15 mL |
90.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
Colonne de chromatographie | |
Applications de chromatographie | |
Robinet d’arrêt en PTFE |
Colonne de chromatographie | |
Verre Duran |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Colonnes de chromatographie avec fritté et bord évasé