Learn More
Acide chromane-6-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10708255
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 103203-84-5
Formule moléculaire C10H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 178.19
Numéro MDL MFCD08146590
Clé InChI IFKANGOXGBPILW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chroman-6-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-carboxylic acid, chromane-6-carboxylic acid, chroman-6-carboxylicacid, 2h-1-benzopyran-6-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 6-chromanecarboxylic acid, acmc-1c8ke, 3,4-dihydro-2h-benzopyran-6-carboxylic acid
CID PubChem 6504216
Nom IUPAC Acide3,4-dihydro-2H-chromène-6-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(OCCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chroman-6-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 97%