Learn More
BD Salmonella Chromagar™
Code produit. 11798972
Click to view available options
Conditionnement:
20 pièces
Code produit. 11798972
Marque: BD 254104
Spécification
Détecte Espèces de Salmonella d’échantillons de selles cliniques
compliance-icons
Identifiant produit
  • CHROMagar Salmonella
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P336-Dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter les zones touchées.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: bile extract