Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ SA
Marque: Macherey-Nagel™ 731833
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
Acides aminés, amines, chlorophylle, PCB | |
SA | |
60 Å | |
500 m2/g |
Poids adsorbant : 920 mg | |
45 μm | |
Cartouche Chromafix SA | |
50/boîte |