Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouche Chromafix™ HR-P
Déterminez un certain nombre de composants dans l’eau ou dans l’huile. Les cartouches Chromafix™ HR-P contiennent une résine adsorbante au PS-divinylbenzène hautement poreuse pour SPE.
185.00€ - 301.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Composés aromatiques, phénols dans l’eau, nitroaromatiques dans l’eau, pesticides dans l’eau, HAP dans l’huile |
---|---|
Granulométrie | 50 à 100 μm |
Adsorbant | HR-P |
Type | Cartouche Chromafix HR-P |
Quantité | 50/boîte |
Code produit | Marque | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10368211
|
Macherey-Nagel™
731840 |
330 mg |
301.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10246851
|
Macherey-Nagel™
731841 |
680 mg |
275.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10678572
|
Macherey-Nagel™
731839 |
200 mg |
185.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Caractéristiques- Copolymère de polystyrène-divinylbenzène hautement poreux
- Surface spécifique de 1200 m2/g
- Granulométrie de 50–100 μm
- Capacité de liaison très élevée, jusqu'à 30 pour cent de poids adsorbant (pour comparaison : environ 3 pour cent pour les adsorbants en silice)
Applications recommandées :
- Composés aromatiques
- Phénols dans l'eau
- Nitroaromatiques dans l'eau
- Pesticides dans l'eau
- HAP dans l'huile
Spécification
Composés aromatiques, phénols dans l’eau, nitroaromatiques dans l’eau, pesticides dans l’eau, HAP dans l’huile | |
HR-P | |
50/boîte | |
1200 m2/g |
50 à 100 μm | |
Cartouche Chromafix HR-P | |
Résine de polystyrène divinylbenzène adsorbante |