Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons de stockage avec bouchons pleins Chromacol
Code produit. 12797327
Click to view available options
Volume (métrique):
12mL
16 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 12797327
Marque: Thermo Scientific™ 12SVCP
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les kits de flacons de stockage avec bouchons pleins Thermo Scientific™ Chromacol sont proposés en verre ambré ou transparent et de capacités de 8 à 22 ml.
Les kits de flacons de stockage avec bouchons pleins Thermo Scientific™ Chromacol sont proposés en verre ambré ou transparent et de capacités de 8 à 22 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Volume (métrique) 12mL
Type de bouchon Bouchon à vis plein