Learn More
Solution de rinçage organique LC-MS ChromaCare™, lavage de sonde 2, Thermo Scientific™
Le mélange eau-acétonitrile préfabriqué et prêt à l’emploi (60:40) avec 0,1 % d’acide formique sert de solution de lavage pour nettoyer les sondes d’injection de chromatographie liquide et d’échantillon. Généralement utilisée comme solution de nettoyage d’échantillonneur automatique dans LC-MS.
Marque:  Thermo Scientific T001262500
262.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15852544
  • 265.00€ / 2.50L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Convient comme solution de nettoyage pour nettoyer l’aiguille d’injection sur l’instrument LC
  • Gagnez du temps en utilisant le mélange en vente libre - préfabriqué pour plus de commodité
  • Contribue à préserver la propreté des lignes d’échantillonnage et à réduire le transfert des échantillons
  • Généralement utilisée comme solution de nettoyage d’échantillonneur automatique dans LC-MS
  • Conditionné dans un flacon en verre ambré de 2,5 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
7732-18-5, 64-18-6, 75-05-8
Flacon en verre ambré
Liquide
Eau avec 40 % d’acétonitrile et 0,1 % d’acide formique
2.5 L
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Solution de rinçage organique LC-MS ChromaCare™, lavage de sonde 2, Thermo Scientific™ > 2,5 l