Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes SPE en PP Chromabond™ XTR
Conçues pour une qualité constante de lot à lot. Les colonnes SPE en polypropylène Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ XTR comprennent une phase Kieselguhr pour les extractions liquides. Les colonnes présentent une grande taille de pores et un volume de pores élevé pour une utilisation avec des solutions aqueuses hautement visqueuses. Volumes à partir de1–45 ml.
Marque: Macherey-Nagel™ 730506
96.60 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Les éluants à teneur en alcool trop élevée entraînent une augmentation du volume de la phase aqueuse sur le CHROMABOND™ XTR. Ici, la colonne peut être surchargée et la phase aqueuse peut être déplacée de la colonne. Dans ce cas, une colonne de plus grande capacité doit être utilisée.
Description
Colonnes SPE en polypropylène avec un matériau de base en kieselguhr à grain grossier (également connu sous le nom de terre diatomée, hydromatrice, célite), avec une grande taille de pores et un volume de pores élevé. La valeur pH des solutions aqueuses peut être modifiée sur la colonne, à partir de 1–13, ce qui permet l'élution de différents composés d'un échantillon dans des conditions optimisées.
Application :
pour l'extraction liquide-liquide de solutions aqueuses hautement visqueuses sans utiliser d'entonnoir de séparation. Les colonnes présentent une grande capacité de charge d'eau sans pénétration pendant l'élution avec des solvants organiques. Elles conviennent également à l'élimination des petites quantités d'eau dans les solvants qui ne sont pas miscibles avec l'eau.
- Liquides physiologiques (sang, plasma et sérum) en chimie clinique
- Colorants dans les textiles
- Analyse environnementale et alimentaire
Avantages :
- Rapide, reproductible et économique
- Préparation simultanée de plusieurs échantillons
- Pas de problèmes avec la séparation de phase—pas de formation d’émulsions
- Taux de récupération élevés
- Gains de temps et de solvants
- Les solutions organiques n'ont pas besoin d'être séchées après séparation
Spécification
45 ml | |
8,3g | |
XTR Chromabond |
PP | |
Extraction liquide-liquide | |
Colonne Chromabond XTR |