Learn More
Macherey-Nagel™ Rampe à vide complète CHROMABOND™
Conçu pour la préparation simultanée de jusqu'à 12, 16 ou 24 échantillons. La rampe à vide complète Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ gère les colonnes et les cartouches utilisées dans l'extraction en phase solide (SPE).
Marque:  Macherey-Nagel™ 730151
Code produit. 10025731
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
La rampe à vide complète CHROMABOND comprend :
  • Une armoire en verre rectangulaire avec couvercle en polypropylène et joint de couvercle (2 tailles disponibles) :
    • Le petit peut contenir jusqu’à 12 colonnes CHROMABOND™ ou cartouches CHROMAFI™
    • Le grand peut contenir jusqu'à 16 colonnes CHROMABOND™ LV ou jusqu'à 24colonnes CHROMABOND™ ou cartouches CHROMAFIX™
  • Aiguilles amovibles sur le côté inférieur du couvercle
  • Vacuomètre pour la lecture de la valeur de dépression dans la chambre
  • Valve de commande pour le réglage de la dépression dans la chambre
  • Vannes remplaçables avec bouchons permettant le contrôle individuel du vide de chaque colonne SPE
  • Rack variable avec des partitions échangeables, qui acceptent une grande variété de récipients tels que des tubes à essai, des flacons de mesure, des flacons de scintillation, des flacons d'échantillonneur automatique, des flacons en plastique, etc.
Specifications
Specifications
Extraction sur phase solide
Jusqu’à 24 colonnes
Collecteur à vide
1/boîte
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
View accessory products