Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ SiOH en grande boîte
Marque: Macherey-Nagel™ 730075.250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
6 ml | |
45 μm | |
60 Å |
SPE | |
Colonne SPE | |
500 m2/g |