Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ SB
Colonne SPE en PP Macherey-Nagel Chromabond SB, capacité de la colonne :6 ml, granulométrie :45 μm, matériau de base :silice, type de colonne :SPE, pour une utilisation avec :extraction en phase solide (SAX), taille de pores :60 , sorbant :Chromabond SB, surface :500 m2/g
Marque:  Macherey-Nagel™ 730426
Code produit. 10480512
  • 139.00€ / 30 pièces
Expédition estimée: 12-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Colonne SPE en PP Macherey-Nagel Chromabond SB, capacité de la colonne :6 ml, granulométrie :45 μm, matériau de base :silice, type de colonne :SPE, pour une utilisation avec :extraction en phase solide (SAX), taille de pores :60 , sorbant :Chromabond SB, surface :500 m2/g
Spécification
Spécification
Silice
SPE
Extraction sur phase solide
SB Chromabond
60 Å
6 ml
500mg
45 μm
Colonne SPE
500 m2/g