Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ SB
Colonne SPE en PP Macherey-Nagel Chromabond SB, capacité de la colonne :6 ml, granulométrie :45 μm, matériau de base :silice, type de colonne :SPE, pour une utilisation avec :extraction en phase solide (SAX), taille de pores :60 , sorbant :Chromabond SB, surface :500 m2/g
Marque: Macherey-Nagel™ 730323
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Colonne SPE en PP Macherey-Nagel Chromabond SB, capacité de la colonne :6 ml, granulométrie :45 μm, matériau de base :silice, type de colonne :SPE, pour une utilisation avec :extraction en phase solide (SAX), taille de pores :60 , sorbant :Chromabond SB, surface :500 m2/g
Spécification
Silice | |
SPE | |
Extraction en phase solide et échange d’ions | |
CHROMABOND | |
Colonne SPE en PP | |
30pcs |
6 ml | |
1 g | |
45 μm | |
Amine quaternaire (échangeur d’anions fortement basique) | |
60 Å | |
500 m2/g |