Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de séparation Chromabond™ PTS
Sépare les composés avec séparation de phase par écoulement par gravité. Les colonnes de séparation Chromabond™ PTS sont disponibles en diverses capacités pour les solvants plus lourds que l'eau.
Marque: Macherey-Nagel™ 730722
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Séparation automatique d'un mélange à deux phases sans entonnoir de séparation
- Les mélanges à deux phases sont complètement appliqués à la colonne et la limite de phase est déterminée sans opérations supplémentaires.
- La membrane spéciale arrête automatiquement le débit lorsque la phase inférieure est passée.
- La phase supérieure reste dans la colonne, permettant aux deux phases d’être disponibles pour les analyses supplémentaires.
- Les colonnes ne doivent pas être utilisées sous vide ou sous pression
- PTS pour les solvants plus lourds que l'eau, par exemple pour le trichlorométhane, dichlorométhane, taille maximale de 150 ml
Spécification
70 ml | |
Pour les solvants plus lourds que l’eau, le trichlorométhane et le dichlorométhane | |
Colonne de séparation de phases |
SPE | |
PTS Chromabond |