Learn More
Macherey-Nagel™ ™Cuve en polypropylène Chromabond
Pour la préparation simultanée de jusqu’à 12 échantillons
Marque: Macherey-Nagel™ 730233
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Rampe à vide CHROMABOND™ pour la préparation simultanée de jusqu'à 12 échantillons. La rampe est constituée d'une armoire en verre rectangulaire avec une jauge à vide et un couvercle en polypropylène pouvant contenir les colonnes ou les cartouches. Les vannes remplaçables sur le couvercle permettent un contrôle individuel du vide pour chaque colonne d'extraction en phase solide, si nécessaire. L'armoire est équipée d'un rack variable avec des partitions échangeables, qui acceptent une grande variété de récipients tels que des tubes à essai, des flacons de mesure, des flacons de scintillation, des flacons d'échantillonneur automatique, des flacons en plastique et bien d'autres. La dépression dans la chambre peut être réglée à l'aide de la rampe et mesurée sur la jauge.Spécification
Rampe à vide 12 colonnes | |
Cuve | |
PP | |
1/boîte |