Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes vides CHROMABOND™ pour SPE
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
30 ml
45 ml
70 ml
Description:
100/boîte
20/boîte
30/boîte
50/boîte
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
Description
Préparez des échantillons SPE (extraction en phase solide) avec une gamme de colonnes vides.Les colonnes vides Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ pour SPE sont des colonnes vides en polypropylène avec des frittés en polyéthylène.Disponibles en plusieurs tailles.
- Accessoire pour SPE (extraction en phase solide)
- Pour le conditionnement individuel des colonnes SPE avec les adsorbants CHROMABOND™
- Un élément filtrant est déjà inséré dans la colonne
- Colonnes en polypropylène avec frittés en polyéthylène en volumes de 1 ml–70 ml
Spécification
Spécification
| Capacité de la colonne (métrique) | 30 ml |
| Type de colonne | Vide |
| Description | 20/boîte |
| À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
| À utiliser avec (équipement) | Adsorbants CHROMABOND |
| Type | Colonne SPE en PP |
| Comprend | Fritté en polyéthylène, filtre |