Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes vides CHROMABOND™ pour SPE
Code produit. 12776731 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
30 ml
45 ml
70 ml
Description:
100/boîte
20/boîte
30/boîte
50/boîte
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
20 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 12776731
Marque: Macherey-Nagel™ 730158
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Préparez des échantillons SPE (extraction en phase solide) avec une gamme de colonnes vides. Les colonnes vides Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ pour SPE sont des colonnes vides en polypropylène avec des frittés en polyéthylène. Disponibles en plusieurs tailles.
Préparez des échantillons SPE (extraction en phase solide) avec une gamme de colonnes vides.Les colonnes vides Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ pour SPE sont des colonnes vides en polypropylène avec des frittés en polyéthylène.Disponibles en plusieurs tailles.
  • Accessoire pour SPE (extraction en phase solide)
  • Pour le conditionnement individuel des colonnes SPE avec les adsorbants CHROMABOND™
  • Un élément filtrant est déjà inséré dans la colonne
  • Colonnes en polypropylène avec frittés en polyéthylène en volumes de 1 ml–70 ml
Spécification
Capacité de la colonne (métrique) 70 ml
Type de colonne Vide
Description 20/boîte
À utiliser avec (application) Extraction sur phase solide
À utiliser avec (équipement) Adsorbants CHROMABOND
Type Colonne SPE en PP
Comprend Fritté en polyéthylène, filtre