Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE vide en PP Chromabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 732500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
15 ml | |
100 mg | |
Colonne SPE LV vide |
LV vide | |
Extraction sur phase solide | |
Frittés en polyéthylène |