Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ NH2
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
Conditionnement:
100 pièces
30 pièces
50 pièces
Description
Caractéristiques
- Silice de matériau de base
- Porosité de 60 Å
- Granulométrie de 45 μm
- Surface spécifique de 500 m2/g
- Stabilité au pH 2–8 ;
- Phase aminopropyle
- Teneur en carbone de 3,5 %,
- Échangeur d'anions faibles, polaire
Application
- Oligo-éléments, lipides
Spécification
Spécification
| Matériau de la base | Silice |
| Taux de carbone | 3,5% |
| Capacité de la colonne (métrique) | 3 ml |
| Type de colonne | SPE |
| Poids du lit | 200 mg |
| À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
| Granulométrie | 45 μm |
| Adsorbant | Chromabond NH2 |
| Type | Colonne d’extraction en phase solide |
| Porosité | 60 μm |
| Afficher plus |