Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en verre Chromabond™ NH2
242.00€ - 304.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice |
---|---|
Taux de carbone | 3,5% |
Capacité de la colonne (métrique) | 6 ml |
Type de colonne | SPE |
À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10398641
|
Macherey-Nagel™
730180G |
6 ml | 500mg |
242.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10073141
|
Macherey-Nagel™
730626G |
6 ml | 1 g |
304.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Silice | |
6 ml | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond NH2 | |
60 μm |
3,5% | |
SPE | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
500 m2/g |