Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ NAN
361.00€ - 456.00€
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10513792
|
Macherey-Nagel™
730109 |
3 ml | 400/1 400/400 mg |
456.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10159770
|
Macherey-Nagel™
730149 |
6 ml | 700/2000/700mg |
361.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
SPE | |
Colonne SPE |