Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ LV-AlOx acidique
Code produit. 10766152 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Quantité:
15 ml
Conditionnement:
30 pièces
Code produit. 10766152
Marque: Macherey-Nagel™ 732210
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Granulométrie 60 à 150 μm
Technique SPE
pH 4 ± 0,5
Quantité 15 ml
Aire de la surface (métrique) 150 m2/g
Type Chromabond LV-Alox Acidic
À utiliser avec (application) SPE