Learn More
Macherey-Nagel™ Couvercle et joint Chromabond™
Pour une utilisation avec une armoire en verre dans les applications SPE pour 16 colonnes
Marque: Macherey-Nagel™ 730175
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Rampe à vide CHROMABOND™ pour la préparation simultanée de jusqu’à 12 échantillons. La rampe est constituée d’une armoire en verre rectangulaire avec un vacuomètre et un couvercle en polypropylène pouvant contenir les colonnes ou les cartouches. Les soupapes remplaçables sur le couvercle permettent un contrôle individuel du vide pour chaque colonne d’extraction en phase solide, si nécessaire. L’armoire est équipée d’un rack variable avec des partitions échangeables, qui peuvent accueillir une grande variété de récipients tels que des tubes à essai, des flacons de mesure, des flacons à scintillation, des flacons d’échantillonnage automatique, des flacons en plastique et bien d’autres encore. Le vide dans la chambre peut être réglé à l’aide du robinet de commande et mesuré sur la jauge.Spécification
12 colonnes | |
Couvercle et joint | |
Raccords Luer et vannes | |
1/boîte |