Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE HR- XCW Polypropylène Chromabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 730737
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Copolymère PS/DVB sphérique | |
SPE | |
85 μm | |
Colonne SPE | |
850 m2/g |
6 ml | |
Poids adsorbant : 150mg | |
HR-XCW Chromabond | |
55 à 60 Å |