Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE HR- XCW Polypropylène Chromabond™
Marque:  Macherey-Nagel™ 730741
Code produit. 12728212
  • 186.00€ / 30 pièces
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Copolymère PS/DVB sphérique
SPE
85 μm
Colonne SPE
850 m2/g
3 ml
Poids adsorbant : 500mg
HR-XCW Chromabond
50 à 60 μm