Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ HR-P
Marque:  Macherey-Nagel™ 730111
Code produit. 10536871
  • 172.00€ / 30 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
6 ml
500mg
Colonne SPE
SPE
50 à 100 μm
1200 m2/g