Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ HR-P
Marque: Macherey-Nagel™ 730117
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
3 ml | |
500mg | |
50 à 100 μm | |
Colonne SPE |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond HR-P | |
1200 m2/g |