Learn More
Macherey-Nagel™ Cartouches de SiOH CHROMABOND™ Flash RS
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Comprend:
120 g de SiOH
200 g de SiOH
25 g de SiOH
80 g de SiOH
Longueur (métrique):
165 mm
200 mm
240 mm
255 mm
Diamètre (métrique) externe:
D.I. 21,2 mm
D.I. 30,8 mm
D.I. 36,0 mm
D.I. 60,0 mm
Pression max.:
12 bar
15 bar
21 bar
Conditionnement:
10 pièces
12 pièces
15 pièces
6 pièces
Description
Pour un fonctionnement pratique et une mise à l’échelle fiable, ces cartouches Flash prêtes à l’emploi peuvent être utilisées avec les systèmes Isco Companion™ et autres systèmes Teledyne Isco CombiFlash™, ou en version autonome pour toutes les combinaisons pompe/détecteur (par exemple, celles de Biotage™, Büchi™)
- Ces cartouches économiques prêtes à l’emploi augmentent la flexibilité et permettent d’économiser du temps et de l’argent
- Améliore la sécurité analytique : stabilité à haute pression, excellente efficacité de séparation, bonne reproductibilité
- Conditionnés avec 25 g à 200 g d’adsorbant SiOH
- Plaques de CCM correspondantes : couches de silice
- Macherey-Nagel™ est l’une des principales sociétés de silice et de CCM
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 165 mm |
| Matériau | PP |
| Modèle | Raccord d’entrée Luer-Lock femelle avec raccord de sortie Luer mâle |
| Type | Colonne SiOH Flash RS |
| Diamètre (métrique) externe | D.I. 21,2 mm |
| Comprend | 25 g de SiOH |
| Type de colonne | Colonne Flash |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie Flash |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser directement dans le système Teledyne Isco Companion, Rf |
| Pression max. | 21 bar |