Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne en PP Chromabond™ ec
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
100 mg
500mg
1000mg
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Systèmes automatisés pour rampes à vide CHROMABOND™
- Colonne en polypropylène, élément filtrant en polyéthylène
- Capacité de charge élevée et efficacité de séparation
- Contre-pression constante, scellement tanche
- Port Luer standard pour l'extraction en phase solide automatisée, la purification/synthèse flash parallèle, la sélection/purification à haut débit.
Spécification
Spécification
| Matériau de la base | Silice |
| Capacité de la colonne (métrique) | 1 ml |
| Type de colonne | SPE |
| Poids du lit | 100 mg |
| À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
| Adsorbant | Chromabond C18 ec |
| Type | Colonne d’extraction en phase solide |