Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE Drug II Polypropylène Chromabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 730686
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
SPE | |
Analyse de l’extraction en phase solide du THC et des analytes acides dérivés à partir de liquides biologiques | |
Drug II Chromabond | |
60 Å |
3 mL | |
500 mg | |
45 μm | |
Solid Phase Extraction Column | |
500 m2/g |