Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ CN
139.00€ - 164.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice |
---|---|
Taux de carbone | 5,5% |
Type de colonne | SPE |
À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
Granulométrie | 45 μm |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10032901
|
Macherey-Nagel™
730421 |
6 ml | 500mg |
139.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10092871
|
Macherey-Nagel™
730420 |
3 ml | 200 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Spécification
Silice | |
SPE | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
60 μm |
5,5% | |
Extraction sur phase solide | |
CN Chromabond | |
Hydrophobe | |
500 m2/g |