Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE Hydra en PP Chromabond™ C 18
Code produit. 10348311 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
50 mg
100 mg
200mg
500mg
1 g
2g
3 g
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
Conditionnement:
100 pièces
30 pièces
50 pièces
Code produit. 10348311
Marque: Macherey-Nagel™ 730299
Il en reste null
Spécification
Matériau de la base Silice
Taux de carbone 15 %
Capacité de la colonne (métrique) 6 ml
Type de colonne SPE Hydra
Poids du lit 500mg
À utiliser avec (application) Extraction en phase solide des analytes polaires
Granulométrie 45 μm
Adsorbant Chromabond C18
Type Colonne SPE Hydra
“End-capped” Non
Porosité 60 μm
Aire de la surface (métrique) 500 m2/g