Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE Hydra en PP Chromabond™ C 18
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Poids du lit:
50 mg
100 mg
200mg
500mg
1 g
2g
3 g
Capacité de la colonne (métrique):
1 ml
3 ml
6 ml
Conditionnement:
100 pièces
30 pièces
50 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau de la base | Silice |
| Taux de carbone | 15 % |
| Capacité de la colonne (métrique) | 6 ml |
| Type de colonne | SPE Hydra |
| Poids du lit | 2g |
| À utiliser avec (application) | Extraction en phase solide des analytes polaires |
| Granulométrie | 45 μm |
| Adsorbant | Chromabond C18 |
| Type | Colonne SPE Hydra |
| “End-capped” | Non |
| Afficher plus |