Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ C18
237.00€ - 295.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice |
---|---|
Taux de carbone | 14 % |
Type de colonne | SPE |
Granulométrie | 45 μm |
Adsorbant | Chromabond C18 |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10489361
|
Macherey-Nagel™
730400 |
45 ml | 5 g |
295.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10681302
|
Macherey-Nagel™
730130 |
6 ml | 2g |
237.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10226761
|
Macherey-Nagel™
730261 |
70 ml | 10g |
250.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Silice | |
SPE | |
Chromabond C18 | |
Non | |
500 m2/g |
14 % | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
60 μm |