Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne en PP Chromabond™ C18
Marque: Macherey-Nagel™ 730002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Colonne en PP Chromabond™ C18
Spécification
Silice | |
3 ml | |
200mg | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
60 μm |
14 % | |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond C18 | |
Interaction polaire secondaire | |
500 m2/g |