Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ C18 ec
Marque:  Macherey-Nagel™ 730405
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10052931
  • 281.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 05-09-2024
Spécification
Silice
45 ml
5 g
45 μm
Colonne SPE
Non polaire, hydrophobe
500 m2/g
14 %
SPE
Extraction sur phase solide
Chromabond C18 ec
Oui
60 μm