Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne BT 15 SiOH Chromabond™
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
:
Diamètre intérieur : 12,4mm
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 116 mm |
| Type | Colonne Flash |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes Biotage Isolera |