Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ Alox B
Marque: Macherey-Nagel™ 730467
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
45 ml | |
4 mg | |
60 à 150 μm | |
Colonne SPE |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond Alox B | |
150 m2/g |