Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ Alox B
Marque: Macherey-Nagel™ 730429
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
3 mL | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond Alox B | |
150 m2/g |
SPE | |
60 à 150 μm | |
Solid Phase Extraction Column |