Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ Alox A
Marque: Macherey-Nagel™ 730452
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
3 mL | |
500 mg | |
60 à 150 μm | |
Solid Phase Extraction Column |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond Alox A | |
150 m2/g |