Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ Alox A
Marque: Macherey-Nagel™ 730453
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
6 ml | |
500mg | |
60 à 150 μm | |
Colonne SPE |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond Alox A | |
150 m2/g |