Learn More
Bryson Packaging™ Sachets refermables
Transparents, parfaits pour l’expédition, le stockage et comme sachets pour échantillons. Les sachets refermables Bryson Packaging™ sont en polyéthylène.
Marque: Bryson Packaging™ BAJ-360-090B
Description
- De couleur transparente
- Étanchéité garantie
Spécification
Sacs simples | |
1185 mL | |
Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons | |
100/paquet | |
140 mm |
Sachet refermable | |
Transparent | |
Polyéthylène | |
140 mm |