Learn More
Bryson Packaging™ Sachets refermables
Click to view available options
Largeur (métrique):
60 mm
140 mm
205 mm
280 mm
352 mm
Hauteur (métrique):
60 mm
140 mm
280 mm
325 mm
405 mm
Conditionnement:
100 pièces
Type de produit:
Sachets inscriptibles
Sacs simples
Description
- De couleur transparente
- Étanchéité garantie
Spécification
Spécification
| Description | Sachet refermable |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons |
| Matériau | Polyéthylène |
| Quantité | 100/paquet |
| Largeur (métrique) | 60 mm |
| Hauteur (métrique) | 60 mm |