Learn More
Azpack™ Ruban d’isolation électrique
Click to view available options
Couleur:
Noir
Conditionnement:
8 pièces
Description
- Le ruban rouge et bleu indique le niveau de tension et le phasage
- Le ruban noir est principalement utilisé pour l’isolation
- Largeur : 19 mm
- Bobine de 10 m
- Matériau : PVC
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Matériau | PVC |
| Type de produit | Ruban isolant électrique |
| À utiliser avec (application) | Isolation, basse tension, neutre |
| Quantité | 8/Bte |
| Épaisseur (métrique) | 0,133 mm |
| Longueur (métrique) | 10 m |
| Largeur (métrique) | 19 mm |