Learn More
Chroma Gesellschaft™ Décapsuleur pour flacon à sertir
Décapsuleur robuste, manuel. Le décapsuleur de flacons à sertir Chroma Gesellschaft™ élimine facilement les bouchons scellés de 11 mm.
Marque: Chroma Gesellschaft™ 9310-11
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.17100kg
Description
- Manuel
- Structure robuste
- Conçu pour le retrait des bouchons de 11 mm
Spécification
Bouchons à sertir de 11m |