Learn More
Décapsuleur style pince
Utilisez ce décapsuleur avec des flacons à sertir de 20 mm.Les décapsuleurs de type pince JG Finneran™ permettent de retirer facilement et en toute sécurité les bouchons des flacons d’un diamètre de 20 mm.
Marque: JG Finneran Associates 9310-20
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.15840kg
Description
- Décapsuleur en acier inox
- Pour flacons à sertir de 20 mm
Spécification
Pinces | |
Décapsuleur de type pinces de 20 mm | |
Bouchons de 20 mm |