Learn More
Décapsuleur de type pinces de 13mm Chroma Gesellschaft™
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) du bouchon | 11 mm |
| Type | Plier-style Decapper |
| À utiliser avec (équipement) | 11 mm Caps |
| Type de flacon | Crimp Top Vial |