Learn More
Chlorure de choline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Choline chloride |
Point de fusion | 298.0°C to 304.0°C |
Couleur | Blanc |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry) |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Formule linéaire | HOCH2CH2N(CH3)3Cl |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 04, II, 722 |
Merck Index | 15, 2211 |