Learn More
Chloroformate de cholestéryle 97 %, Thermo Scientific Chemicals
44.41€ - 114.00€
Identifiants chimiques
CAS 7144-08-3
Formule moléculaire C28H45ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 449.12
Numéro MDL MFCD00003633
Clé InChI QNEPTKZEXBPDLF-JDTILAPWSA-N
Synonyme cholesteryl chloroformate, cholesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate, cholesteryloxycarbonyl chloride, cholest-5-en-3-ol 3.beta.-, carbonochloridate, 1r,3as,3bs,7s,9ar,9bs,11ar-9a,11a-dimethyl-1-2r-6-methylheptan-2-yl-1h,2h,3h,3ah,3bh,4h,6h,7h,8h,9h,9bh,10h,11h-cyclopenta a phenanthren-7-yl carbonochloridate, cholesterol chlorocarbonate, chlolesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate 8ci
CID PubChem 111262
Nom IUPAC [(3 S,8 S,9 S,10 R,13,14 S R S,17 R)-10,13 -diméthyl-17 -[(2 R)-6 -méthylheptan-2 -yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17 -dodécahydro-1 H-cyclopenta[a]phénanthrènes-3 -yl] carbonochloridate
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)OC(=O)Cl)C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10429020
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
110230250
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10439020
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
110231000
100 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
Spécification
Identifiants chimiques
7144-08-3
449.12
QNEPTKZEXBPDLF-JDTILAPWSA-N
111262
CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)OC(=O)Cl)C)C
C28H45ClO2
MFCD00003633
cholesteryl chloroformate, cholesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate, cholesteryloxycarbonyl chloride, cholest-5-en-3-ol 3.beta.-, carbonochloridate, 1r,3as,3bs,7s,9ar,9bs,11ar-9a,11a-dimethyl-1-2r-6-methylheptan-2-yl-1h,2h,3h,3ah,3bh,4h,6h,7h,8h,9h,9bh,10h,11h-cyclopenta a phenanthren-7-yl carbonochloridate, cholesterol chlorocarbonate, chlolesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate 8ci
[(3 S,8 S,9 S,10 R,13,14 S R S,17 R)-10,13 -diméthyl-17 -[(2 R)-6 -méthylheptan-2 -yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17 -dodécahydro-1 H-cyclopenta[a]phénanthrènes-3 -yl] carbonochloridate
Spécification
Cholesteryl chloroformate
7144-08-3
Blanc
Authentique
Flacon en verre
MFCD00003633
-26° to -30° (27°C, 589nm) (c=2, CHCl3)
QNEPTKZEXBPDLF-JDTILAPWSA-N
[(3 S,8 S,9 S,10 R,13,14 S R S,17 R)-10,13 -diméthyl-17 -[(2 R)-6 -méthylheptan-2 -yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17 -dodécahydro-1 H-cyclopenta[a]phénanthrènes-3 -yl] carbonochloridate
111262
≥96.0%
97%
116°C to 118°C
0.2% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
97%
C28H45ClO2
01,141
cholesteryl chloroformate, cholesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate, cholesteryloxycarbonyl chloride, cholest-5-en-3-ol 3.beta.-, carbonochloridate, 1r,3as,3bs,7s,9ar,9bs,11ar-9a,11a-dimethyl-1-2r-6-methylheptan-2-yl-1h,2h,3h,3ah,3bh,4h,6h,7h,8h,9h,9bh,10h,11h-cyclopenta a phenanthren-7-yl carbonochloridate, cholesterol chlorocarbonate, chlolesterol chloroformate, cholesterol, chloroformate 8ci
CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)OC(=O)Cl)C)C
449.12
449.1
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 230-447-9
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Cholesteryl chloroformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.