Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholestérol, 95 %
Une préparation purifiée en laboratoire du stérol animal, cholestérol, nº CAS 57-88-5, est disponible sous forme de poudre pour une utilisation expérimentale.
Identifiants chimiques
CAS | 57-88-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H46O |
Clé InChI | HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N |
Synonyme | cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine |
CID PubChem | 5997 |
ChEBI | CHEBI:16113 |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le cholestérol (cholestérine, alcool cholestéryle) est un stérol lipidique présent dans les membranes cellulaires de vertébrés
- Le cholestérol est un cholestanol, une classe de molécules qui contient le motif C-27 du cholestane
- Précurseur de nombreux stéroïdes et hormones sexuelles chez les animaux, notamment le cortisol, l’aldostérone, la testostérone, la progestérone et l’œstrogène
- Il joue un rôle dans la neurotransmission et est crucial pour les systèmes organiques, tels que les systèmes immunitaire, reproductif et endocrinien
Applications
- Convient aux applications in vitro et in vivo
- Stabilisés sous forme de poudre pour une utilisation en laboratoire uniquement
Identifiants chimiques
57-88-5 | |
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N | |
5997 |
C27H46O | |
cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine | |
CHEBI:16113 |
Spécification
Cholesterol | |
57-88-5 | |
95% | |
01,141 | |
− 36.00 (20.00°C c=2,dioxane) | |
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N | |
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-diméthyl-17-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-ol | |
5997 | |
386.65 |
Stabilized | |
1.06g/mL | |
C27H46O | |
15, 2208 | |
cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine | |
CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C | |
386.664 | |
CHEBI:16113 |