Learn More
Gibco™ CHO-S-SFM II, with hypoxanthine and thymidine
CHO-S-SFM II, avec hypoxanthine et thymidine.
Marque: Gibco™ 12052098
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 1.05000kg
Description
Cho-S-SFM II est un milieu complet, sans sérum, à faible teneur en protéines (moins de 100 μ/ml), optimisé pour la croissance et la maintenance de cellules ovariennes (CHO) de hamster chinois en culture en suspension pour la production de protéines recombinantes. Il est complété par de l’hypoxanthine et de la thymidine (l’équivalent non complété est également disponible). Ce milieu prêt à l’emploi convient à la culture en suspension de CHO et d’autres cellules dans des systèmes de culture par lots, en continu et en perfusion. Un fichier maître des médicaments (DMF) pour le milieu CHO-S-SFM II a été soumis à la FDA. Il est possible d’obtenir une autorisation de renvoi au fichier maître en contactant les services techniques ou votre responsable de compte le plus proche.Ce milieu contient des composants d’origine animale. Si des facteurs de croissance ou des hydrolysats, présents dans des milieux concurrents, doivent être évités, envisagez plutôt d’utiliser un milieu CD CHO, CD OptiCHO™ ou CD FortiCHO™.
Dans quels cas utiliser le milieu CHO-S-SFM II
Quand envisager le recours à un autre milieu de culture Gibco™
Envisagez le recours à un milieu de culture CD FortiCHO™ dans les cas suivants :
Envisagez le recours à un milieu de culture CD OptiCHO™ dans les cas suivants :
Envisagez le recours à un milieu de culture CD CHO dans les cas suivants :
Envisagez le recours à un milieu de culture CD DG44 dans les cas suivants :
Créez un milieu sur mesure adapté à vos besoins
Nous proposons des formats spécialisés, des conditionnements et des niveaux de qualité adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse d’une expérience sur paillasse ou d’un processus de bioproduction à grande échelle. Les services personnalisés de milieux Gibco™ conformes aux BPFa vous permettent de tirer profit de toutes les capacités de production et des nombreuses années d’expérience de nos spécialistes en matière de recherche et développement et d’applications de bioproduction.
Spécification
Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière. | |
Faible teneur en protéines, exempt de sérum | |
Culture cellulaire en suspension | |
Milieu sans sérum (SFM) | |
Glutamine, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium, Thymidine, Hypoxanthine | |
Faible | |
Emballage durable | |
Gibco™ | |
Température ambiante |
CHO | |
1 X | |
Liquide | |
Sans sérum | |
Sans rouge de phénol | |
Flacon(s) | |
Pas d’antibiotiques | |
1 L |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.